Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene plate
Size:
1 well
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene plate
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 200 ea, pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Corning 3519
size
1 well
color
white
General description
White polystyrene reagent trays offer enhanced contrast when running colorimetric reactions
Lids not included
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Netwells® accessories
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?