Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 293,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene
Size:
1 well
€ 293,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 200 ea, pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Corning 3517
size
1 well
color
black
General description
Black polystyrene reagent trays offer better visibility of tissue sections
Lids not included
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description black reagent tray | description white reagent tray | description carrier kit 24 mm | description carrier kit 15 mm |
| size 1 well | size 1 well | size 6 wells | size 12 wells |
| material polystyrene | material polystyrene plate | material clear plastic | material clear plastic |
| packaging pack of 25 ea, case of 200 ea | packaging pack of 25 ea, case of 200 ea | packaging - | packaging pack of 8 ea, case of 8 ea |
| color black | color white | color clear | color clear |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| manufacturer/tradename Corning 3517 | manufacturer/tradename Corning 3519 | manufacturer/tradename Corning 3521 | manufacturer/tradename Corning 3520 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Netwells® accessories
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?