Fortfahren mit
CLS3368
Corning® EIA/RIA-Assay-96-Mikrotiterplatten
flat bottom clear, polystyrene, bag of 25, sterile, lid: no
Synonym(e):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 welll plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 404,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom clear , polystyrene , round wells
Size:
96 wells , 96 well plate
€ 404,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt, plate format: 96 well Easy-Wash, well: flat bottom, clear
packaging
case of 100, bag of 25
manufacturer/tradename
Corning 3368
size
96 wells , 96 well plate
well volume
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
well working volume
75-200 μL
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
binding type
non-treated surface
General description
Diese EIA/RIA-96-Well-Platten sind für diagnostische In-vitro-Immunassays konzipiert. Alle EIA/RIA-Platten werden aus speziellem, medizinischem Polystyrol hergestellt, was einheitliche Bindung, hohe optische Klarheit und geringe Hintergrundabsorption gewährleistet. Außerdem gehören die Easy-Wash-Produkte zum zertifizierten Programm für Oberflächenchemie, das garantiert, dass sich die Proteinbindungseigenschaften innerhalb der veröffentlichen Qualitätssicherungskriterien befinden.
  • Not treated (or medium binding) polystyrene surface is hydrophobic in nature and binds biomolecules through passive interactions
  • Is suitable primarily for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions that can interact with the surface
  • Untreated microplates have a binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm2
  • Easy Wash design (round to narrowed flat well bottom) for improved washing in immunoassays
  • EIA/RIA plates are tested on lot-to-lot basis and the certification results for each lot are available upon request
  • Recommended working volume of up to 75 to 200 μL
  • Conforms to standard microplate footprint and dimensions
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3369CLS3590CLS3591
description
flat bottom clear, polystyrene, bag of 25, sterile, lid: no
description
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, pkg of (individually wrapped), non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, polystyrene, pkg of (individually wrapped), non-sterile, lid: no
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
size
96 wells , 96 well plate
size
96 wells , 96 well plate
size
96 wells , 96 well plate
size
96 wells , 96 well plate
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
polystyrene , flat bottom clear , round wells
material
polystyrene , flat bottom clear , round wells
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 3368
manufacturer/tradename
Corning 3369
manufacturer/tradename
Corning 3590
manufacturer/tradename
Corning 3591
binding type
non-treated surface
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
binding type
non-treated surface
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)