Fortfahren mit
CLS3339
Corning® CellSTACK® Zubehör
sterile, male MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4
Synonym(e):
Cellstack accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Material:
cap (fill)
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 4
Manufacturer/tradename:
Corning 3339
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cap (fill)
sterility
sterile
packaging
case of 4
manufacturer/tradename
Corning 3339
General description
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3334CLS3333CLS3284
description
sterile, male MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4
description
sterile, male MPC coupling, with male end cap, 6.4 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4
description
sterile, 6.4 mm I.D. tubing, 70 cm length, male MPC coupling with female end cap, cap (fill), case of 4
description
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 37 mm , hydrophobic glass fiber, sterile, cap (vent), case of 4
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
cap (fill)
material
cap (fill)
material
cap (fill)
material
cap (vent)
manufacturer/tradename
Corning 3339
manufacturer/tradename
Corning 3334
manufacturer/tradename
Corning 3333
manufacturer/tradename
Corning 3284
packaging
case of 4
packaging
case of 4
packaging
case of 4
packaging
case of 4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)