Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Material:
cap (fill)
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Corning 3333
Packaging:
case of 4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
cap (fill)
sterility
sterile
packaging
case of 4
manufacturer/tradename
Corning 3333
General description
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
Features and Benefits
- Consists of 1/4 flexible tubing that is heat sealable and chemically resistant
- Threaded cap made up of polyethylene
- Gamma irradiation sterilized
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Corning 3333 | manufacturer/tradename Corning 3334 | manufacturer/tradename Corning 3339 | manufacturer/tradename Corning 3284 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material cap (fill) | material cap (fill) | material cap (fill) | material cap (vent) |
| packaging case of 4 | packaging case of 4 | packaging case of 4 | packaging case of 4 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?