Direkt zum Inhalt
CLS3284
Corning® CellSTACK® Zubehör
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 37 mm , hydrophobic glass fiber, sterile, cap (vent), case of 4
Synonym(e):
Cellstack accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Material:
cap (vent)
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 4
Manufacturer/tradename:
Corning 3284
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cap (vent)
sterility
sterile
packaging
case of 4
manufacturer/tradename
Corning 3284
L
7 cm
filter size
37 mm , hydrophobic glass fiber
tubing I.D.
9.5 mm
General description
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)