Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 255,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Sterility:
non-sterile
Manufacturer/tradename:
Corning 3331
€ 255,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 3331
General description
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description stacking device, ABS | description sterile, female MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill) | description sterile, fill cap, female MPC coupling, 6.4 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill) | description tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 37 mm , hydrophobic glass fiber, sterile, cap (vent), case of 4 |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 3331 | manufacturer/tradename Corning 3329 | manufacturer/tradename Corning 3328 | manufacturer/tradename Corning 3284 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?