Fortfahren mit
CLS3329
Corning® CellSTACK® Zubehör
sterile, female MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill)
Synonym(e):
Cellstack accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Material:
cap (fill)
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Corning 3329
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cap (fill)
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3329
General description
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3328CLS3339CLS3334
description
sterile, female MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill)
description
sterile, fill cap, female MPC coupling, 6.4 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill)
description
sterile, male MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4
description
sterile, male MPC coupling, with male end cap, 6.4 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
cap (fill)
material
cap (fill)
material
cap (fill)
material
cap (fill)
manufacturer/tradename
Corning 3329
manufacturer/tradename
Corning 3328
manufacturer/tradename
Corning 3339
manufacturer/tradename
Corning 3334
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)