Fortfahren mit
CLS3007
Corning® single use spatulas
flat end/spoon
Synonym(e):
Corning Spatula, Disposable Spatulas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 311,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122403
eCl@ss:
32039090
€ 311,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3007
L
250 mm
General description
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3003CLS3013CLS3006
description
flat end/spoon
description
Tapered blade/spoon
description
microspatula, rounded end/scoop
description
V-scoop/spoon
L
250 mm
L
247 mm
L
150 mm
L
250 mm
manufacturer/tradename
Corning 3007
manufacturer/tradename
Corning 3003
manufacturer/tradename
Corning 3013
manufacturer/tradename
Corning 3006
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® single use spatulas
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)