Fortfahren mit
CLS3013
Corning® single use spatulas
microspatula, rounded end/scoop
Synonym(e):
Spatula for Lab Use
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122403
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3013
L
150 mm
General description
Scoop dimensions:
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3012CLS3006CLS3007
L
150 mm
L
150 mm
L
250 mm
L
250 mm
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3013
manufacturer/tradename
Corning 3012
manufacturer/tradename
Corning 3006
manufacturer/tradename
Corning 3007
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® single use spatulas
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)