BR470819
BRAND® cover glass
L × W 24 mm × 50 mm, rectangular
Synonym(e):
Cover glasses, Microscopy
Größe auswählen
€ 125,00
Größe auswählen
About This Item
€ 125,00
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
rectangular
Hersteller/Markenname
BRAND 470819
L × B
24 mm × 50 mm
Dicke
0.13-0.17 mm , No. 1
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® borosilicate cover glass offers superior clarity and excellent chemical resistance.
- Cover glasses for microscope slides are clean, dust/grease free and distortion-free.
- Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality.
- Flatness within ± 3 μm.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)