Fortfahren mit
CLS11902
Corning® CellSTACK® Zubehör
filling accessory, C-Flex tubing diam. 3/8 in., female MPC connector, sterile
Synonym(e):
cell culture chamber accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
4 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 356,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Corning 11902
Packaging:
pkg of 4 ea
€ 356,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
feature
female MPC connector
packaging
pkg of 4 ea
manufacturer/tradename
Corning 11902
General description
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3331CLS3284CLS3328
description
filling accessory, C-Flex tubing diam. 3/8 in., female MPC connector, sterile
description
stacking device, ABS
description
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 37 mm , hydrophobic glass fiber, sterile, cap (vent), case of 4
description
sterile, fill cap, female MPC coupling, 6.4 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill)
manufacturer/tradename
Corning 11902
manufacturer/tradename
Corning 3331
manufacturer/tradename
Corning 3284
manufacturer/tradename
Corning 3328
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
female MPC connector
feature
-
feature
-
feature
-
packaging
pkg of 4 ea
packaging
-
packaging
case of 4
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)