Merck
CLS1015P3L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 3 L
Synonym(e):
Corning container
Größe auswählen
6 EA
€ 191,00
€ 191,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
€ 191,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
€ 191,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
graduations (50 mL)
Hersteller/Markenname
Corning 1015P-3L
H × AD
243 mm × 170 mm
Größe
3 L
Allgemeine Beschreibung
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)