Merck
CLS1015P2L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 2 L
Synonym(e):
Corning container
Größe auswählen
8 EA
€ 220,00
€ 220,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 EA
€ 220,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
€ 220,00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
graduations (20 mL)
Hersteller/Markenname
Corning 1015P-2L
H × AD
217 mm × 152 mm
Größe
2 L
Allgemeine Beschreibung
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)