Merck
CLS1000P50
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 50 mL
Synonym(e):
Corning container
Größe auswählen
12 EA
€ 38,20
€ 38,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 38,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41116155
NACRES:
NB.43
€ 38,20
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
graduations (10 mL)
Hersteller/Markenname
Corning 1000P-50
H × AD
60 mm × 41 mm
Größe
50 mL
Allgemeine Beschreibung
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)