MIKA human cell line
IHW Number: 9274, 94071407, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonym(e):
5194
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94071407-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94071407-1VL
Ethnizität
African American
Geschlecht
not specified
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 202
B: 18 1503
Serologisches Profil
HLA C: 2
HLA B: 18 70
HLA DR: 15 11
HLA DQ: 1 7
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)