Merck
C5787
Sigma-Aldrich
Choline p-toluenesulfonate salt
~99%
Synonym(e):
Salts of (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H14NO · C7H7O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
cationic
Assay
~99%
SMILES String
C[N+](C)(C)CCO.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
InChIKey
DVGVMQVOCJNXNJ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
For use with organic solvents.
Biochem./physiol. Wirkung
Acyl group acceptor
Substrate
Choline acetyltransferase substrate
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brockerhoff, H. and Ayengar, N.K.N.,
Lipids, 14, 88-88 (1979)