Merck
C3155
Katalase aus Rinderleber
aqueous solution, ≥30,000 units/mg protein
Synonym(e):
H2O2:H2O2 Oxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
50 MG
€ 152,00
100 MG
€ 270,00
500 MG
€ 1.370,00
€ 152,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0041
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
EG-Nummer:
eCl@ss:
32160410
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
biological source
bovine liver
description
optimum pH ~ 7.0
sterility
aseptically filled
form
aqueous solution
specific activity
≥30,000 units/mg protein
mol wt
tetramer ~250 kDa
contains
≤0.10 mg/mL Thymol
composition
ammonium sulphate, 30-50% , catalase, 10-20%
storage condition
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized
persons)
technique(s)
activity assay: suitable
isoelectric point
5.4
pI 
5.4
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
C30SRE004102071
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
bovine liver
biological source
bovine liver
biological source
-
biological source
bacterial (Corynebacterium glutamicum)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
aqueous solution
form
aqueous suspension
form
lyophilized powder
form
solution
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
General description
Forschungsbereich: Zellsignalgebung
Katalase aus Rinderleber ist ein Tetramer, das aus vier gleichen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von je 60 kDa besteht. Jede dieser Untereinheiten enthält Eisen, das an eine Protohäm-IX-Gruppe gebunden ist. Das Enzym bindet auch stark an NADP, wobei sich NADP und die Hämgruppe innerhalb von 13,7 Angström Abstand befinden.
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Bovine Katalase ist ein tetrameres Enzym, bestehend aus vier identischen Untereinheiten, die jeweils einen Häm-Anteil enthalten. Jede Untereinheit besitzt vier Domänen wie die α-helikale Domäne, ein achtsträngiges β-Barrel, einen N-terminalen Threading-Arm, der über einen „Wrapping loop“ mit dem β-Barrel verbunden ist.[1]
Application
Katalase aus Rinderleber wird verwendet:
  • als Bestandteil des GLOX-Puffers bei der Einzelmolekül-Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (smFISH) an primären kortikalen Neuronen der Maus[2]
  • für die strukturelle und kinetische Analyse seiner Wechselwirkung mit Stickstoffmonoxid[3]
  • in der Herstellung des Glukose-Oxidase/Katalase-Systems (GOX-CAT-System) zur Erzeugung von H2O2 und zur Untersuchung der Auswirkungen von H2O2-induziertem oxidativem Stress auf die Myelinisierung in organotypischen Kleinhirnschnittkulturen der Maus[4]
Katalase wirkt als natürliches Antioxidans bei der Untersuchung der Rolle von reaktiven Sauerstoffspezies für Genexpression und Apoptose. Sie wurde auch zum Schutz gegen oxidative Schädigung von Proteinen, Lipiden und Nukleinsäuren eingesetzt. In der Industrie werden Katalasen verwendet, um zu Käse und Milch zugesetztes Wasserstoffperoxid zu entfernen, zum Bleichen von Textilien und zur Untersuchung ihrer positiven Wirkung auf die Lebensfähigkeit von DNA-Reparatur-Mutanten von E. coli.
Katalase aus Rinderleber kann wie folgt verwendet werden:
  • zur Vorbereitung einer H2O2-O2-basierten Biokathode für Anwendungen in Glucose-Biokraftstoffzellen
  • zur Untersuchung der kinetischen Eigenschaften und der Lagerstabilität von auf Florisil immobilisierter Katalase
  • in der glutathionvermittelten Superoxidbildung in wässrigen Lösungen
Biochem/physiol Actions
Katalase ist ein aktives, ubiquitäres Enzym, das in allen aeroben Organismen vorkommt.[5] Ein niedriger Katalasespiegel und oxidativer Stress führen zu verschiedenen Störungen wie Vitiligo, Bluthochdruck, Akatalasämie, Krebs, Diabetes mellitus und Alzheimer.[1]
Katalase ist ein antioxidatives Enzym und kommt in allen aeroben Organismen vor. Sie katalysiert den Abbau von Wasserstoffperoxid, einem Nebenprodukt von Stoffwechselprozessen, in weniger schädliches Wasser und Sauerstoff. Sie kann auch mit Alkylhydrogenperoxiden wie Methylperoxid und Ethylperoxid reagieren, und das zweite H2O2-Molekül kann durch Methanol, Ethanol, Propanol, Formiat und Nitrat als Wasserstoffdonator ersetzt werden. Das Katalase-Enzym verwendet entweder Eisen (Fe) oder Mangan (Mn) als Kofaktor und wird als Fe-CAT oder Mn-CAT klassifiziert.
Preparation Note
Dieses Produkt ist eine wässrige Lösung, die >30.000 Einheiten/mg Protein enthält. Um das Konservierungsmittel Thymol zu entfernen, können die Katalase-Kristalle durch Zentrifugation pelletiert werden, anschließend wird der Überstand verworfen, das Pellet in Wasser resuspendiert und erneut pelletiert. Das Enzym ist in 50 mM Kaliumphosphatpuffer mit 1 mg/ml und pH 7,0 löslich.
Other Notes
Eine Einheit oxidiert 1,0 μmol H2O2 pro Minute bei einem pH-Wert von 7,0 und einer Temperatur von 25 °C, während die H2O2-Konzentration von 10,3 auf 9,2 mM abnimmt, bestimmt durch die Abnahmerate von A240.
Disclaimer
Katalase-Lösungen sollten nicht eingefroren werden. Das Einfrieren der Lösung führt zu 50–70 % Aktivitätsverlust.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Koodathingal Prakash et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 11(1), 46-57 (2001-12-14)
Catalases, although synthesized from single genes and built up from only one type of subunit, exist in heterogeneous form with respect to their conformations and association states in biological systems. This heterogeneity is not of genetic origin, but rather reflects
Namrta Purwar et al.
Biochemistry, 50(21), 4491-4503 (2011-04-29)
We present the structures of bovine catalase in its native form and complexed with ammonia and nitric oxide, obtained by X-ray crystallography. Using the NO generator 1-(N,N-diethylamino)diazen-1-ium-1,2-diolate, we were able to generate sufficiently high NO concentrations within the catalase crystals
Investigation of the binding mechanism and inhibition of bovine liver catalase by quercetin: Multi-spectroscopic and computational study
Samaneh R, et al.
BioImpacts, 7(3), 147?153-147?153 (2017)
Camilla Ciolli Mattioli et al.
Nucleic acids research, 47(5), 2560-2573 (2018-12-28)
The proper subcellular localization of RNAs and local translational regulation is crucial in highly compartmentalized cells, such as neurons. RNA localization is mediated by specific cis-regulatory elements usually found in mRNA 3'UTRs. Therefore, processes that generate alternative 3'UTRs-alternative splicing and
Trine Juul et al.
The Journal of biological chemistry, 285(28), 21411-21415 (2010-05-11)
Hydroxyurea (HU) is a well tolerated ribonucleotide reductase inhibitor effective in HIV, sickle cell disease, and blood cancer therapy. Despite a positive initial response, however, most treated cancers eventually progress due to development of HU resistance. Although RNR properties influence
Protokolle
This procedure may be used for all Catalase products.