Merck
C-39210
Sigma-Aldrich
Endothelzellwachstumsmedium
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Synonym(e):
Empfohlen mit C-22210
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Packung mit Endothelzellen-Wachstumsmedium-Supplement (Basismedium separat erhältlich)
Für ein vollständiges Medium sollte dies mit folgendem Basismedium kombiniert werden: C-22210
Anwendung
Das Endothelzellwachstumsmedium ist ein serumarmes (2 % V/V) Medium, das für die Kultivierung von Endothelzellen aus großen Blutgefäßen optimiert ist. Die Medien sind für primäre Humanzellen optimiert, können aber auch für Endothelzellen von Rindern, Schweinen, Mäusen, Ziegen, Kaninchen, Elefanten, Hunden und Ratten aus großen Gefäßen sowie für verschiedene Endothelzelllinien verwendet werden.Hinweis: Für optimale Transfektionsergebnisse empfehlen wir die Verwendung von heparinfreiem PromoCell-Endothelzellwachstumsmedium MV2. Heparin, das in allen anderen Formulierungen unserer Endothelzellwachstumsmedien enthalten ist, kann die Transfektionseffizienz verringern.
Komponenten
Teil eines Zellkultursystems, das in zahlreichen Formaten angeboten wird:Wachstumsmedium (gebrauchsfertig) Enthält Basalmedium und SupplementMixWachstumsmedium-Kit: Enthält Basalmedium und SupplementPackSupplementMix: Enthält alle Medienzusätze vorgemischt in einem FläschchenSupplementPack: Enthält alle Medienzusätze als Einzelfläschchen
Qualität
Alle Chargen von PromoCell-Endothelzellmedien werden umfassenden Qualitätskontrollprüfungen unter Verwendung von primären humanen Endothelzellen unterzogen. Jede Charge wird auf wachstumsfördernde Aktivität, Adhärenzrate und typische Morphologie der getesteten Endothelzellen geprüft. Zugelassene interne Medien-Chargen werden als Referenz verwendet. Zusätzlich wurden alle Medienchargen auf die Abwesenheit von mikrobiellen Verunreinigungen (Pilzen, Bakterien, Mykoplasmen) getestet.
Angaben zur Herstellung
Endgültige Zusatzkonzentrationen nach Zugabe zum Basalmedium:Fötales Kälberserum: 0,02 mL/mLEndothelzellwachstumszusatz: 0,004 mL/mLEpidermaler Wachstumsfaktor (rekombinant, menschlich): 0,1 ng/mLBasischer Fibroblasten-Wachstumsfaktor (rekombinant, menschlich): 1 ng/mLHeparin: 90 µg/mLHydrocortison: 1 µg/mL
Lagerung und Haltbarkeit
SupplementPack sofort nach Erhalt bei -20 °C im Dunkeln lagern. Bei sachgemäßer Lagerung ist es bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum stabil. Nach Zugabe der Zusätze zum Basalmedium beträgt die Haltbarkeit des Komplettmediums 6 Wochen bei 4 bis 8 °C. Das Gesamtmedium nicht einfrieren. Für den Gebrauch nur ein Aliquot des kompletten Mediums vorwärmen und das restliche Medium bei 4 bis 8 °C gekühlt aufbewahren.
Subkultur-Routine
Weitere Informationen finden Sie hier.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Zellkulturprotokoll: Transwell Migrations- und Invasionsassay für Endothelzellen zur Untersuchung der Angiogenese und der Metastasierung von Krebszellen. Mehr als 350 PromoCell-Produkte entdecken.
Verwandter Inhalt
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.