Fortfahren mit
C-22210
Endothelzellwachstumsmedium
Basal Medium, 500 ml
Synonym(e):
Empfohlen mit C-39215 oder C-39210
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Endothelzellen-Basismedium (Supplemente sind separat erhältlich)
Für ein vollständiges Medium sollte dies mit den Nährmedien-Supplementen kombiniert werden: C-39215 oder C-39210
Application
Das Endothelzellwachstumsmedium ist ein Medium mit geringem Serum-Gehalt (2 % V/V), das für die Kultivierung von Endothelzellen großer Blutgefäße optimiert wurde. Die Medien sind für humane Primärzellen optimiert, können aber auch für Endothelzellen großer Gefäße von Rindern, Schweinen, Mäusen, Ziegen, Kaninchen, Elefanten, Hunden und Ratten sowie für verschiedene Endothelzelllinien verwendet werden.Hinweis: Für optimale Transfektionsergebnisse empfehlen wir die Verwendung des heparinfreien Endothelzellwachstumsmediums MV2 von PromoCell. Das in allen unseren anderen Endothelzellwachstumsmedien enthaltene Heparin kann die Transfektionseffizienz herabsetzen.
Packaging
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Preparation Note
Das Basalmedium sofort nach Eingang bei 4–8 °C im Dunkeln lagern. Das Basalmedium nicht einfrieren. Bei einer sachgemäßen Lagerung ist das Medium bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum stabil. Nach der Zugabe der Zusätze zum Basalmedium beträgt die Haltbarkeit des vollständigen Mediums bei 4–8 °C 6 Wochen. Das vollständige Medium nicht einfrieren. Für die Verwendung nur ein Aliquot des vollständigen Mediums vorwärmen, während das restliche Medium weiterhin bei 4–8 °C gekühlt wird.
Click here for more information.
Analysis Note
Alle Chargen des PromoCell-Endothelzellmediums werden umfassenden Qualitätskontrolltests mit humanen Primärendothelzellen unterzogen. Jede Charge wird auf die wachstumsfördernden Aktivitäten, die Adhäsionsrate und die typische Morphologie der getesteten Endothelzellen geprüft. Genehmigte betriebsinterne Chargen des Mediums werden als Referenz verwendet. Darüber hinaus wurden alle Chargen des Mediums auf Abwesenheit von mikrobiellen Kontaminanten (Pilzen, Bakterien, Mykoplasmen) getestet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C-39210C-22215C-22110
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
aqueous solution
form
liquid
form
aqueous solution
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Endothelzellwachstumsmedium
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)