Merck
C3722
Millipore
C.B.I. supplement
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Clostridium botulinum.
Komponenten
Composition: (per vial)
Cycloserine: 125.00 mg
Sulfamethoxazole: 38.00 mg
Trimethoprim: 2.00 mg
Rekonstituierung
Sufficient for 500 ml medium
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)