C1862
Anti-Coilin antibody, Mouse monoclonal
~1.5 mg/mL, clone pδ, purified from hybridoma cell culture
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
pδ, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~80 kDa by SDS-PAGE
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa nuclear extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COIL(8161)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- cell microinjection
- fluorescence imaging
- indirect immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)