BAF441700000
Microscope View-Pack®
Slide Holder with 3-Ring Binder
Größe auswählen
€ 118,00
Größe auswählen
About This Item
€ 118,00
Empfohlene Produkte
Materialien
vinyl
Leistungsmerkmale
16 pockets per page
Holds 16 x slides
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F44170-0000
Größe
230x270 mm
Slotgröße
1 × 3 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Organize, display and transport microscope slides
- Includes ten 8 1/2 " x 10 1/2 " vinyl microscope slide holder pages
- 16 slides 25 x 75mm (1" x 3") are held in separate pockets on every page
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)