Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15981A
Feature:
Holds 40 x slides 76x26 mm
Material:
white polyethylene
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
white polyethylene
feature
Holds 40 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15981A
size
298x105x24 mm
General description
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
- Made from chemical-resistant polyethylene
- Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for 40 slides, white polyethylene | description for 78 slides, white polyethylene | description holds up to 4 slides | description for 15 slides, white polyethylene |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981B | manufacturer/tradename Grace Bio-Labs 204970 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981C |
| feature Holds 40 x slides 76x26 mm | feature Holds 78 x slides 76x26 mm | feature Holds 4 x slides 76x26 mm | feature Holds 15 x slides 76x26 mm |
| material white polyethylene | material white polyethylene | material acrylic | material white polyethylene |
| size 298x105x24 mm | size 299x178x21 mm | size - | size 153x102x21 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slide holder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?