Wichtige Dokumente
B9305
BW 245C
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
3-(3-Cyclohexyl-3-hydroxypropyl)-2,5-dioxo-(R*,S*)-(±)-4-imidazolineheptanioc acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: soluble 10 mg/mL
Ersteller
GlaxoSmithKline
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H](CCN1[C@@H](CCCCCCC(O)=O)C(=O)NC1=O)C2CCCCC2
InChI
1S/C19H32N2O5/c22-16(14-8-4-3-5-9-14)12-13-21-15(18(25)20-19(21)26)10-6-1-2-7-11-17(23)24/h14-16,22H,1-13H2,(H,23,24)(H,20,25,26)/t15-,16+/m0/s1
InChIKey
ZIDQIOZJEJFMOH-JKSUJKDBSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTGDR(5729)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)