Merck
B4388
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
≥99%, Inhalation anesthetic, liquid
Synonym(e):
Halothan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
125 ML
€ 206,00
250 ML
€ 348,00
€ 206,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH(Cl)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
205-796-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1736947
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan, ≥99%
InChI key
BCQZXOMGPXTTIC-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C2HBrClF3/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
SMILES string
FC(F)(F)C(Cl)Br
vapor pressure
4.5 psi ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
contains
0.01% thymol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
bp
50.2 °C (lit.)
density
1.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
CDS019345CDS020770649759
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
bp
50.2 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
75-80 °C/15 mmHg
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.422
density
1.872 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.031 g/mL at 20 °C (lit.), 1.024 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
solid
form
solid
form
-
Application
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan, oder Halothan, wurde in einer Studie eingesetzt, die molekulare Simulationen mit Simulationen der freien Energie kombinierte, um die Solvation von Halothan in polarisierbarem Wasser und Methanol zu untersuchen. Halothan wurde auch in einer Studie zur Untersuchung der Wechselwirkung von Anästhetika mit dem Rho-GTPase-Regulator RhoGDP-Dissoziationsinhibitor eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan ist ein Inhalationsanästhetikum. In einer Wirkung, die als unabhängig von der Anästhesie erachtet wird, hemmt Halothan die Synthese von 5-Hydroxytryptamin in Hirngewebe, wahrscheinlich im Tryptophanhydroxylase-Schritt.
Inhalationsanästhetikum
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G I Elmer et al.
Behavioural brain research, 359, 950-957 (2018-06-23)
A growing body of clinical and preclinical research suggests that structural and functional changes in the habenula, a component of the epithalamus, are associated with major depressive disorder. A major excitatory, efferent projection from the habenula targets the rostromedial tegmentum
Mala Chakraborty et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 62(2), 546-557 (2015-02-26)
Clinical evidence suggests that many cases of serious idiosyncratic drug-induced liver injury are mediated by the adaptive immune system in response to hepatic drug-protein adducts, also referred to as "drug-induced allergic hepatitis"; but detailed mechanistic proof has remained elusive due
Samina Salim et al.
Behavioural brain research, 208(2), 545-552 (2010-01-13)
Recent work has suggested correlation of oxidative stress with anxiety-like behavior. There also is evidence for anxiolytic effects of physical exercise. However, a direct role of oxidative stress in anxiety is not clear and a protective role of physical exercise
T Russell et al.
Anaesthesia, 67(9), 1021-1024 (2012-06-28)
We present the case of a 20-year-old woman who developed rhabdomyolysis, disseminated intravascular coagulopathy and multi-organ failure induced by ecstasy. Following initial improvement, she developed delayed rhabdomyolysis then haloperidol-induced neuroleptic malignant syndrome, which was treated with a total of 50
Jason T Moore et al.
Current biology : CB, 22(21), 2008-2016 (2012-10-30)
Despite seventeen decades of continuous clinical use, the neuronal mechanisms through which volatile anesthetics act to produce unconsciousness remain obscure. One emerging possibility is that anesthetics exert their hypnotic effects by hijacking endogenous arousal circuits. A key sleep-promoting component of