Merck
B0753
Diacetylmonoxim
≥98% (GC), powder, ATP-sensitive K⁺ and Ca²⁺ channel inhibitor
Synonym(e):
2,3-Butandionmonoxim, BDM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 G
€ 53,40
100 G
€ 162,00
500 G
€ 343,00
1 KG
€ 513,00
€ 53,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C(=NOH)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-348-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605582
Assay:
≥98%
Form:
powder
Quality level:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diacetylmonoxim, ≥98%
InChI key
FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(5-7)4(2)6/h7H,1-2H3/b5-3+
SMILES string
CC(=O)\C(C)=N\O
assay
≥98%
form
powder
bp
185-186 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
Quality Level
Gene Information
human ... KCNB1(3745)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
31550I0404B85307
assay
≥98%
assay
≥98.0% (N), ≥99.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
97%
form
powder
form
solid
form
solid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
185-186 °C (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
bp
-
bp
88 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
mp
75-76 °C, 75-78 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... KCNB1(3745)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066)
Application
Anwendungen von 2,3-Butandionmonoxim:
  • in Myosin-V Einzelmolekül-Motilitätsassays
  • als Anästhetikum bei Ansätzen bildgebender Verfahren bei transgenen Tieren
  • zur Reduzierung der Rigorspannung in Muskelfasern
  • als Bestandteil des Kulturmediums von Kardiomyozyten der Maus
Biochem/physiol Actions
2,3-Butandionmonoxim ist ein Inhibitor von ATP-abhängigen K+- und Ca2+-Kanälen.
DRK1 ist ein klonierter, verzögerter-Gleichrichter- (Kv2.1) K+-Kanal des Rattenhirns mit Konsensusstellen für Proteinkinasen-abhängige Phosphorylierung, von denen erwartet werden kann, dass sie durch die Phosphorylierung funktionell reguliert werden. 2,3-Butandionmonoxim (BDM) entfernt chemisch Phosphatgruppen von vielen Proteinen, und seine Wirkung auf DRK1-Kanäle wurde nach der Exprimierung von DRK1-cRNA in Xenopus-Oozyten untersucht. In Zwei-Elektroden-Voltage-Clamp-Experimenten blockierte die Zugabe von 2,3-Butandionmonoxim zum Bad den DRK1-Strom (ki = 16,6 mM, H = 0,96) schnell und reversibel, mit einem Zeitverlauf, der dem Zeitverlauf einer Änderung der Lösung im Bad ähnelte. Der DRK1-Strom wurde bei allen Spannungen blockiert; der Zeitverlauf der Stromaktivierung, -deaktivierung und -inaktivierung wurden von 2,3-Butandionmonoxim nicht beeinflusst. In Inside-out-Patch-Clamp-Experimenten blockierte die Gabe von 2,3-Butandionmonoxim auf die Zytoplasma-Oberfläche auf ähnlich schnelle und reversible Weise die Kanalaktivität (ki = 10,7 mM, H = 1,01), sofern keine re-phosphorylierenden Substrate vorhanden sind. Diese Ergebnisse sind unvereinbar mit einer Phosphatase-Wirkung, da eine solche Wirkung in zellfreien, ATP-freien Membranausschnitten irreversibel sein müsste. Daher legen die Ergebnisse nahe, dass 2,3-Butandionmonoxim DRK1-Kanäle direkt innerhalb oder außerhalb der Membran blockieren kann.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A transgenic approach to live imaging of heparan sulfate modification patterns
Glycosaminoglycans, 253-268 (2015)
Deficiency of mouse mast cell protease 4 mitigates cardiac dysfunctions in mice after myocardium infarction
Wang Yunzhe, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease (2019)
M L Riccio et al.
Circulation research, 84(8), 955-963 (1999-05-01)
Despite recent advances in our understanding of the mechanism for ventricular fibrillation (VF), important electrophysiological aspects of the development of VF still are poorly defined. It has been suggested that the onset of VF involves the disintegration of a single
Effect of strain on actomyosin kinetics in isometric muscle fibers
Siththanandan VB, et al.
Biophysical Journal, 90(10), 3653-3665 (2006)
Qing Lou et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 302(1), H262-H269 (2011-11-01)
Unlike other excitation-contraction uncouplers, blebbistatin has few electrophysiological side effects and has gained increasing acceptance as an excitation-contraction uncoupler in optical mapping experiments. However, the possible role of blebbistatin in ventricular arrhythmia has hitherto been unknown. Furthermore, experiments with blebbistatin