Merck
AXYTF350LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
racked, size 300 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TF-350-L-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
300 μL
Volumen
300 μL
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)