Merck
Z614025
Vivaspin 500 Zentrifugalkonzentratoren
MWCO 10 kDa
Synonym(e):
500 µL Vivaspin, Centrifuges, Vivaspin Centrifugal Concentrator
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
NACRES:
NB.24
Materialien
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
Beschreibung
PES membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 5 μL
Verpackung
package of 25 ea
Hersteller/Markenname
Sartorius VS0101
Parameter
15000 × g max. centrifugal force
Totstoppvolumen
5 μL
Membranfläche
0.5 cm2
Röhrchengröße
~2.2 mL
Arbeitsvolumen
500 μL
Porengröße
10 kDa MWCO
Allgemeine Beschreibung
  • Vivaspin Zentrifugalkonzentratoren können Proben mit verschiedensten Volumen und Molekulargewicht-Grenzwerten (MWCO) verarbeiten und sind so die optimale Lösung für jede Konzentrations- oder Pufferaustausch-Anwendung.
  • Die vertikale Anordnung der Membranen ermöglicht höchste Durchfluss- und Wiederfindungsraten.
  • Die patentierte Stillstand-Technologie ermöglicht eine direkte Entnahme des Konzentrats ohne erneutes Schleudern und gewährleistet so eine unvergleichlich sichere und bequeme Handhabung.
Hinweis: Vivaspinn 500-μl-Zentrifugalfiltereinheiten bieten ein einfaches einstufiges Verfahren zur Probenvorbereitung. Sie können wirksam in Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotoren eingesetzt werden.