Merck
AXYMCT060CS
Microtubes
size 0.6 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs, sterile
Synonym(e):
Small Test Tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121702
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Hersteller/Markenname
Axygen Inc MCT-060-C-S
Corning
Verpackung
pkg of 10x500tubes/cs
Größe
0.6 mL
Farbe
clear
clear
Fitting
cap (push fit)
Eignung
suitable for (centrifugation)
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)