AMAB90565
Monoclonal Anti-PCM1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0206, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
PTC4
Größe auswählen
€ 505,00
Größe auswählen
About This Item
€ 505,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL0206, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
Isotyp
IgG1
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCM1(5108)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
TIYSEVATLISQNESRPHFLIELFHELQLLNTDYLRQRALYALQDIVSRHISESHEKGENVKSVNSGTWIASNSELTPSESLATTDDETFEKNFE
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence RQRALYALQD as determined by overlapping synthetic peptides.
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)