Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 600,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
1
€ 600,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
unmodified
General description
CNS wird in mehrfach ungesättigten Fettsäuren angereichert und ist daher besonders anfällig für die Lipidperoxidation. 4-Hydroxy-2-noneal (HNE) ist eines der Hauptprodukte der Lipidperoxidation mit zytotokischer und mutagener Wirkung. Es reagiert mit Proteinresten wie Histidin, um stabile Michael-Addukte zu erzeugen. HNE hemmt nachweislich das Neuritenwachstum und stört die Modifizierung von Mikrotubuli und Tubulin, weshalb angenommen wird, dass es bei Alzheimer eine Rolle spielt.
Der reduzierte polyklonale Kaninchen-Antikörper Anti-HNE-Michael-Addukte erkennt spezifisch chemisch reduzierte Aminosäure-(4)-HNE-Addukte. Zur Verwendung in ELISA, WB und IHC validiert (Gefrier- und Paraffinschnitte).
Erkennt chemisch reduzierte Aminosäure-(4)-HNE-Addukte. Nicht reduzierte Addukte oder reduzierte Modifizierungen aus Malondialdehyd (MDA) sowie strukturell verwandte Alkene wie trans-2-Noneal werden nicht erkannt.
Polyklonaler Kaninchen-Antikörper wird als verdünntes Serum geliefert. Erkennt chemisch reduzierte Aminosäure-(4)-HNE-Addukte spezifisch.
Immunogen
Mit HNE behandeltes KLH, in dem Aminosäure- und HNE-Michael-Addukte im Verhältnis 1:1 chemisch reduziert wurden.
Application
ELISA (1:500–1:1000)
Immunblotting (1:1000–1:4000)
Gefrierschnitte (1:50–1:500)
Paraffinschnitte (1:50–1:500)
Immunblotting (1:1000–1:4000)
Gefrierschnitte (1:50–1:500)
Paraffinschnitte (1:50–1:500)
Biochem/physiol Actions
Breites Speziesspektrum
Physical form
In 50 % Glycerin verdünntes Serum, pH-Wert 7,5.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Other Notes
Bindet keine nicht reduzierten Addukte und reduzierten Modifizierungen aus Malondialdehyd (MDA) oder strukturell verwandte Alkene wie trans-2-Noneal. Keine Kreuzreaktion mit nicht reduzierten Aminosäure-HNE-Michael-Addukten. Die Antikörperbindung erfordert die Gegenwart der 4-Hydroxylgruppe. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die optimale Arbeitsverdünnung vor.
Toyokuni, S., et al. 2000. Antioxid. Redox. Signal2, 681.
Neely, M.D., et al. 1999. J. Neurochem.72, 2323.
Uchida, K., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.212, 1068.
Uchida, K., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys.324, 241.
Uchida, K., et al. 1994. Biochemistry33, 12487.
Neely, M.D., et al. 1999. J. Neurochem.72, 2323.
Uchida, K., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.212, 1068.
Uchida, K., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys.324, 241.
Uchida, K., et al. 1994. Biochemistry33, 12487.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form serum | antibody form diluted serum |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat | biological source rabbit |
| storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −70°C |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| isotype IgG | isotype - | isotype - | isotype IgG |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Shaojing Ye et al.
Cells, 12(10) (2023-07-06)
Activation of intravesical protease activated receptors-4 (PAR4) results in bladder pain through the release of urothelial macrophage migration inhibitory factor (MIF) and high mobility group box-1 (HMGB1). We aimed to identify HMGB1 downstream signaling events at the bladder that mediate
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 393207-100UL | 04055977212495 |