MABN779
Anti-Amyloid Beta 3NTyr10 Antibody, clone 4A5E8
clone 4A5E8, from mouse
Synonym(e):
Ab42, Amyloid beta 1-42, Abeta42, Abeta42(3NTyr10), Abeta42 (3NY10)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A5E8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Amyloid Beta 3NTyr10 in unfixed cortical brain sections from a control verses clinically confirmed AD (Braak stage V) cases. (Courtesy of Dr. Markus Kummer and Prof. Dr. Michael Heneka, MD, University of Bonn, Department of Neurology, Clinical Neurosciences, Germany).
Qualität
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b .
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2