Merck
CL11480
Sigma-Aldrich
DMT-locMeC(bz) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer
Größe auswählen
1 G
€ 251,00
€ 251,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 251,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H54N5O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
875.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.51
€ 251,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Verunreinigungen
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
acetonitrile: 0.2 M, clear, colorless
Absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Kompatibilität
configured for PerkinElmer
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)