Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H54N5O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
875.94
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98.0% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Form:
powder
Solubility:
acetonitrile: 0.2 M, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
impurities
≤3 wt. % Residual Solvent Content, <0.4 wt. % water content (Karl Fischer), <0.5% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
solubility
acetonitrile: 0.2 M, clear, colorless
absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 m
λ
conforms (UV/VIS Identity)
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-locMeC(bz) Phosphoramidite
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?