ADAPA44450-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 30 - 50 mL round-bottom / conical skirted tube, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
skirt
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 30 - 50 mL round-bottom / conical skirted tube
with rubber mat bottom
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022637681 (NA)
Parameter
4,200 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
122 mm
Durchmesser
31 mm
Kompatibilität
for use with 100 mL rectangular bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)