Wichtige Dokumente
A5640
Natriumacetat-d3
Synonym(e):
Ethan-d3 -säure Natriumsalz
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CD3CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1D3;
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-NIIDSAIPSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?