Wichtige Dokumente
A5076
Acetaldehyd
≥98% (GC)
Synonym(e):
Ethanal
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.52 (vs air)
Dampfdruck
14.63 psi ( 20 °C)
Assay
≥98% (GC)
Selbstzündungstemp.
365 °F
Expl.-Gr.
60 %
Brechungsindex
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−125 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-38.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-38.89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?