Merck
A2295
Sigma-Aldrich
Acivicin
Synonym(e):
α-Amino-3-chloro-4,5-dihydro-5-isoxazoleacetic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H]([C@@H]1CC(Cl)=NO1)C(O)=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)