Wichtige Dokumente
A1505
4-Amino-DL-phenylalanin
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
255-258 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.NC(Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?