Wichtige Dokumente
A001
7-(2-Chlorethyl)-theophyllin
Synonym(e):
7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethyl-2,6(1H,3H)-purinedione
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11ClN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Empfohlene Produkte
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCl)c2C1=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)