Fortfahren mit
245682
3-Chlorphenylisocyanat
99%
Synonym(e):
3-Isocyanato chlorobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-822-5
Beilstein/REAXYS Number:
742445
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
bp
113-114 °C/43 mmHg (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, isocyanate
SMILES string
Clc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
InChI key
HHIRBXHEYVDUAM-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Chlorophenyl isocyanate (3-isocyanato chlorobenzene) was used in the preparation of cis-4-[N-(3-chlorophenyl)carbamoloxyl]-2-butenyl-trimethylammoniumiodide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
152277T40703220574
description
99%
description
98%
description
≥99%
description
99%
assay
99%
assay
98%
assay
≥99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
−4 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
mp
-
mp
-
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5618 (lit.)
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
113-114 °C/43 mmHg (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
bp
185 °C (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)