Merck
88901
Mikropartikel auf Melaminharzbasis, Carboxylat-modifiziert, FITC-markiert
size: 6 μm
Synonym(e):
Melamin-Formaldehydharz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mikropartikel auf Melaminharzbasis, Carboxylat-modifiziert, FITC-markiert, size: 6 μm
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
903127091772439
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
surface coverage
-
surface coverage
-
surface coverage
-
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
particle size
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..