Merck
83462
Sigma-Aldrich
RBS 50 -Lösung
concentrate
Synonym(e):
RBS Detergent 50
Größe auswählen
1 L
€ 111,00
5 L
€ 386,00
10 L
€ 685,00
€ 111,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 111,00
5 L
€ 386,00
10 L
€ 685,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161900
NACRES:
NA.21
€ 111,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
pH-Wert
11-12 (2% in H2O)
Dichte
1.24 g/mL at 20 °C
Allgemeine Beschreibung
Spezialreinigungsmittel für Glas und andere Geräte des chemischen, bakteriologischen und Strahlen-Laboratoriums; besonders geeignet zur Verwendung in Abwaschmaschinen für Laborgeräte
Anwendung
RBS 50 solution has been used as a detergent to clean fluorine-doped tin oxide (FTO) glass substrates.[1]
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Rechtliche Hinweise
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Enhanced performance of CH3NH3PbI3 perovskite solar cells via interface modification using phenyl ammonium iodide derivatives
Ghoreishi FS, et al.
Journal of Power Sources, 473, 228492-228492 (2020)