Fortfahren mit
83465
RBS Neutral
concentrate
Synonym(e):
RBS Viro
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 591,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
foaming detergent
Quality Segment
form
liquid
quality
concentrate
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
pH
6.0-7.5
density
1.07 g/mL at 20 °C
Application
schäumendes Spezialreinigungsmittel; besonders geeignet zur Reinigung von Geräten in der Virologie und Medizin, Gegenständen aus Metall, Messgeräten usw.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Legal Information
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7173671220TOX8
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.07 g/mL at 20 °C
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
description
foaming detergent
description
anionic
description
anionic
description
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
6.0-7.5
pH
5.0-6.5
pH
-
pH
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)