Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40,50 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 286,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystals
impurities
≤15% water
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10O12S4.4Na.H2O/c17-29(18,19)11-5-13(31(23,24)25)9-3-4-10-14(32(26,27)28)6-12(30(20,21)22)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10;;;;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
LZDOYGMJVXUZGD-UHFFFAOYSA-J
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for fluorescence, ≥98% (HPLC) | description solid, ≥98% (HPLC) | description purum, ≥80% C10H12N2Na4O8 basis | description ≥97% (HPLC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| form crystals | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥80% C10H12N2Na4O8 basis | assay ≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay) |
| impurities ≤15% water | impurities - | impurities ≤15% water (Karl Fischer) | impurities - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?