Wichtige Dokumente
64958
2-Methoxy-2,4-diphenyl-3(2H)-Furanon
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,4-Diphenyl-2-methoxy-3(2H)-furanon, MDPF
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Fluoreszenz
λex 384 nm; λem 472 nm in acetonitrile (after derivatization with hexylamine)
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1(OC=C(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O3/c1-19-17(14-10-6-3-7-11-14)16(18)15(12-20-17)13-8-4-2-5-9-13/h2-12H,1H3
InChIKey
BLWINLJDTOJSRU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?