Merck
87918
Tetramethylrhodamin B isothiocyanat
suitable for fluorescence, mixture of isomers
Synonym(e):
MRITC, TRITC, Tetramethylrhodaminisothiocyanat, gemischte Isomere
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H21N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
443.52
MDL number:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 529 nm; λem 596 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
General description
Tetramethylrhodamine isothiocyanate, also known as TRITC is a fluorescent antibody labelling agent. It is a red-fluorescing marker and can be tracked through fluorescence microscopy.
TRITC dissolves completely in DMSO at a rapid rate. And gamma globulin is unaffected to up to 30% DMSO dilution in carbonate buffer. Tetramethylrhodamine isothiocyanate doesn’t dissolve in other denaturing agents completely.
Application
Tetramethylrhodamine isothiocyanate or TRITC is used for tracking the pathway of calcium phosphate/DNA nanoparticles during cell transfection. It is an extremely intensive fluorochrome used for labeling antibodies.
Other Notes
Ein extrem intensives Fluorochrom für die Markierung von Antikörpern.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)