Merck
60498
Sigma-Aldrich
Trimorpholinophosphinoxid
99% (HPLC)
Synonym(e):
Phosphorsäure-trimorpholid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24N3O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.31
Beilstein:
280155
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Assay
99% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
188-192 °C
SMILES String
O=P(N1CCOCC1)(N2CCOCC2)N3CCOCC3
InChI
1S/C12H24N3O4P/c16-20(13-1-7-17-8-2-13,14-3-9-18-10-4-14)15-5-11-19-12-6-15/h1-12H2
InChIKey
WXMQHPKQCPCDQO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)