Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 105,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5O)2P(O)SK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
180-186 °C (lit.)
SMILES string
[K+].CCOP([O-])(=S)OCC
InChI
1S/C4H11O3PS.K/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);/q;+1/p-1
InChI key
OVJCAYMARFNMQB-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form liquid |
| mp 180-186 °C (lit.) | mp 264 °C (dec.) (lit.) | mp −72-−71 °C (lit.) |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?